Läs mer
1,4-bensendiakrylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478789
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15478789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01141.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16323-43-6
Molekylformel C12H10O4
Molekylvikt (g/mol) 218.208
MDL-nummer MFCD00002698
InChI-nyckel AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Synonym 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
PubChem CID 759280
IUPAC-namn (E)-3-[4-[(E)-2-karboxietenyl]fenyl]prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenediacrylic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2579464
Formel vikt 218.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.