missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Benzenediamine-d8, CDN

Produktkod. 30323767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323767 0.25 g -
30311244 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323767 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND33940.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4-Phenylenediamine-d8
CAS 45619-88-3
Molekylformel C6 D8 N2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-di(amine-d2) (9 CI), 1,4-Phenylenediamine D8, 1,4-Phenylenediamine-d8, Benzene-1,4-diamine-d8, Perdeuterobenzene-1,4-diamine
InChI formel InChI=1 S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD4
LEDER [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(N([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-N,1-N,4-N,4-N,2,3,5,6-octadeuteriobenzene-1,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 116.1904
Formel vikt 116.119 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.