Läs mer
1,4-Bensendiboronsyra, 96 %
Produktkod. 11481047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481047 5 g 5g
11471047 1 g 1g
11491047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24064.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4612-26-4 | C6H8B2O4 | 165,746 g/mol
Det används för palladiumkatalyserad sekventiell alkenylering och konjugatadditionsreaktioner, scholl-cykliseringar, Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner. Det används också vid framställning av indolizinderivat som OLED, i organiska tunnfilmstransistorer, fluorescens och lösningsbearbetbara koordinationspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används för palladiumkatalyserad sekventiell alkenylerings- och konjugatadditionsreaktioner, scholl-cykliseringar, Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner. Det används också vid framställning av indolizinderivat som OLED, i organiska tunnfilmstransistorer, fluorescens och lösningsbearbetbara koordinationspolymerer.
Löslighet
Löslig i vatten 2,5%.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4612-26-4
Molekylformel C6H8B2O4
Molekylvikt (g/mol) 165.746
MDL-nummer MFCD00236018
InChI-nyckel BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
IUPAC-namn (4-borofenyl)boronsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenediboronic acid
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2836921
Löslighetsinformation Löslig i vatten 2,5%.
Formel vikt 165.75
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Benzenediboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Phenylenebisboronic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.