Läs mer
1,4-Benzenediboronic acid, 96%
Produktkod. p-7027365
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11471047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24064.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4612-26-4 | C6H8B2O4 | 165.746 g/mol
Det används för palladiumkatalyserad sekventiell alkenylering och konjugatadditionsreaktioner, scholl-cykliseringar, Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner. Det används också vid framställning av indolizinderivat som OLED, i organiska tunnfilmstransistorer, fluorescens och lösningsbearbetbara koordinationspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används för palladiumkatalyserad sekventiell alkenylerings- och konjugatadditionsreaktioner, scholl-cykliseringar, Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner. Det används också vid framställning av indolizinderivat som OLED, i organiska tunnfilmstransistorer, fluorescens och lösningsbearbetbara koordinationspolymerer.
Löslighet
Löslig i vatten 2,5%.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4612-26-4
Molekylformel C6H8B2O4
Molekylvikt (g/mol) 165.746
MDL-nummer MFCD00236018
InChI-nyckel BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
IUPAC-namn (4-borofenyl)boronsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenediboronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2836921
Löslighetsinformation Soluble in water 2.5%.
Formel vikt 165.75
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.