Läs mer
1,4-Bensendiboronsyra bis(pinacol)ester, 97 %
Produktkod. 15468157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468157 1 g 1g
15478157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51707.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 99770-93-1 | C18H28B2O4 | 330,038 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99770-93-1
Molekylformel C18H28B2O4
Molekylvikt (g/mol) 330.038
MDL-nummer MFCD08276852
InChI-nyckel UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzenediboronic acid dipinacol ester, amtb185, 1,4-phenylenediboronic acid pinacol ester
PubChem CID 10592495
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.