Läs mer
1,4-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Dimethyl Ester, TRC
Produktkod. 30345795
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30345795 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30345795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18532725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Dimethyl Ester
CAS 74097-01-9
Molekylformel C10 D4 H6 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym Terephthalic Acid-d4 Dimethyl Ester, DMT-d4, Dimethyl 1,4-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Phthalate-d4, Dimethyl Terephthalate-d4, Methyl 4-(Carbomethoxy)benzoate-d4, Methyl p-(Methoxycarbonyl)benzoate-d4, NSC 3503-d4, 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), 1,4-Di(methoxycarbonyl)benzene-2,3,5,6-d4, 1,4-Dimethyl benzene-2,3,5,6-d4-1,4-dicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester-d4, Terephthalic-d4 acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester D4 (phenyl-2,3,5,6-D4), Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-D4
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c([2H])c1C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl 2,3,5,6-tetradeuteriobenzene-1,4-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 198.21
Formel vikt 198.083