Läs mer
1,4-Bensendikarboxylsyra dimetylester, TRC
Produktkod. 30343991
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343991 1 g
1 options
Produktkod. 30343991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1853251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Molekylformel C10 H10 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylbensen-1,4-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579