Läs mer
1,4-bensendimetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479090
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479090 5 g 5g
11489090 25 g 25g
11499090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479090 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14405.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,4-bensendimetanol används som en organisk syntesintermediär. Det används också för framställning av löslig polyfenylen och p-tolyl-metanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-bensendimetanol används som en organisk syntesintermediär. Det används också för framställning av löslig polyfenylen och p-tolyl-metanol.
Löslighet Löslig i eter, toluen, metanol och varmt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-29-7
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00004665
InChI-nyckel BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
IUPAC-namn [4-(hydroximetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenedimethanol
Smältpunkt 117°C to 121°C
Kokpunkt 138°C to 143°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2042077
Löslighetsinformation Soluble in ether,toluene,methanol and hot water.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.