Läs mer
1,4-Bensodioxan-2-karbonitril, TRC
Product Code. 30335229
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 g
Product Code. Kvantitet
30335229 2 g
1 options
Product Code. 30335229 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2035102G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Molekylformel C9H7NO2
Kvantitet 2 g
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
LEDER N#CC1COc2ccccc2O1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.0477