Läs mer
1,4-Bensodioxan-2-karbonitril, TRC
Produktkod. 30336617
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30336617 500 mg
1 options
Produktkod. 30336617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB203510500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Molekylformel C9H7NO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
LEDER N#CC1COc2ccccc2O1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.0477
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.