Läs mer
1,4-Bensodioxan-2-karbonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile |
| CAS | 1008-92-0 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan. |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2 |
| LEDER | N#CC1COc2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |