Läs mer
1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10776085 1 g 1g
10504944 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776085 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4442-53-9
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00239415
InChI-nyckel VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-ethylenedioxybenzoic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78184
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
LEDER C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Smältpunkt 90°C to 94°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.