Läs mer
1,4-Bensodioxan-6-amin, 99 %
Produktkod. 11351277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351277 100 g 100g
11334594 5 g 5g
11344594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01421.22
 Begränsad artikel
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22013-33-8
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00006824
InChI-nyckel BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-6-amin
LEDER NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzodioxan-6-amine
Smältpunkt 26 °C till 30 °C
Densitet 1.231
Kokpunkt 116 °C till 118 °C (3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.599
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6447
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.