Läs mer
1,4-Bensodioxan-6-amin, 99 %
Produktkod. 10606772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606772 50 g Glasflaska 50g
10281542 5 g Glasflaska 5g
10493245 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10606772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185780500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22013-33-8
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00006824
InChI-nyckel BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-6-amin
LEDER NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Benzodioxan-6-amine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun till svart
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Flampunkt 120 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5977 till 1,5997
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel
Formel vikt 151.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Benzodioxan-6-amine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.