Läs mer
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205900 10 g Glass bottle 10g
10299823 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176750100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2879-20-1
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00006823
InChI-nyckel HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
IUPAC-namn 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81°C to 85°C
Färg Blue to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Synonym 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Fine Crystalline Needles