Läs mer
1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766915
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10766915 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10766915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00011DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester
CAS 517874-21-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C14H19BO4
MDL-nummer MFCD05663890
Kvantitet 1 g
Synonym 2-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,4-benzodioxane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo-1,4-dioxoline, amtb908, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine
InChI-nyckel WIIBAHCYWOUFRM-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCCO3
IUPAC-namn 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvikt (g/mol) 262.112
PubChem CID 2760592
Formel vikt 262.11
Procent renhet 97%