Läs mer
1,4-Bensodioxan-6-boronsyra, 97 %
Produktkod. 11349156
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349156 5 g 5g
11339156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20296.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 164014-95-3 | C8H9BO4 | 179,966 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 164014-95-3
Molekylformel C8H9BO4
Molekylvikt (g/mol) 179.966
MDL-nummer MFCD01009696
InChI-nyckel SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid, 3,4-ethylenedioxy benzeneboronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboranediol, boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1,4-benzodioxan-6-boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-ylboronic acid, 1,4-benzodioxan-6-yl boronic acid
PubChem CID 2776178
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-ylboronsyra
LEDER B(C1=CC2=C(C=C1)OCCO2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 7478648
Formel vikt 179.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.