Läs mer
1,4-bensodioxan-6-karboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11462978
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462978 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11462978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18696.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 29668-44-8 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
1,4-bensodioxan-6-karboxaldehyd finner sin användning som byggsten i syntesen av tetrahydroisokinolinoner, vid framställningen av bensofurananalog, en potentiell hämmare av CAMP-specifikt fosfodiesteras typ IV, i syntesen av (5Z)-5-(2,3-dihydro-l,4-bensodioxan-6-ylmetylen)-l-metyl-2-tioxoimidazolidin-4-on. Det screenades som ett fragment för inhibitorer av PDEA med användning av entalpimatriser och röntgenkristallografi. 1,4-bensodioxan-6-karboxaldehyd har också använts som en mellanprodukt i syntesen av en ny klass av dopamin D3- och D4-receptorantagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-bensodioxan-6-karboxaldehyd finner sin användning som byggsten i syntesen av tetrahydroisokinolinoner, vid framställningen av bensofurananalog, en potentiell hämmare av CAMP-specifikt fosfodiesteras typ IV, i syntesen av (5Z)-5-(2,3-dihydro-l,4-bensodioxan-6-ylmetylen)-l-metyl-2-tioxoimidazolidin-4-on. Det screenades som ett fragment för inhibitorer av PDEA med användning av entalpimatriser och röntgenkristallografi. 1,4-bensodioxan-6-karboxaldehyd har också använts som en mellanprodukt i syntesen av en ny klass av dopamin D3- och D4-receptorantagonister.
Löslighet
Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
CAS 29668-44-8
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kokpunkt 104 °C till 106 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Molekylformel C9H8O3
MDL-nummer MFCD00010092
Kvantitet 25 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde
InChI-nyckel CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC=C2OCCOC2=C1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 164.16
PubChem CID 248127
Formel vikt 164.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.