Läs mer
1,4-Bensodioxan, 98 %
Produktkod. 11468187
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468187 250 g 250g
11448187 10 g 10g
11458187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17558.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 493-09-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Benso-1,4-dioxan (2,3-dihydro-1,4-bensodioxin) används i syntesen av stereoisomerer som utvärderades somα - ochβ - adrenerga antagonister
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Benso-1,4
-dioxan (2,3-dihydro-1,4-bensodioxin) används vid syntes av stereoisomerer som utvärderades somα - ochβ
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 493-09-4
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00006821
InChI-nyckel BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin
LEDER C1COC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzodioxane
Densitet 1.17
Kokpunkt 216 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.549
Kvantitet 250 g
Beilstein 120846
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.