Läs mer
1,4-bensokinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10477090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477090 1 kg Plastflaska 1kg
10638463 100 g Plastflaska -
10569790 500 g Plastflaska 500g
10073713 5 kg Plast trumma 5kg
11944871 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10477090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105630010
Request Bulk or Custom Format
1, 4-bensokinon, 99 %, C6H4O2, CAS-nummer-106-51-4, 1,4-bensokin, 1,4-bensokinon, 2,5-cyklohexadien-1,4-dion, bensokinon, kinon, cyklohexadienkinon, p-ninokinon, p-ninokinon, p-ninokinon kinon, 1 kg, 98,5 % min. (jodometri), 07 609, 100,0, CHEBI:16509, gul till grön, 1,3100 g/ml
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-51-4
Molekylformel C6H4O2
Molekylvikt (g/mol) 108.1
MDL-nummer MFCD00001591
InChI-nyckel AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC-namn cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER C1=CC(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Benzoquinone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112°C to 116°C
Färg Gul till grön
Densitet 1.3100g/mL, 1.31
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Iodometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4(=O)2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Merck Index 15,8191
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formel vikt 108.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.