Läs mer
1,4-Bensoquinon, 98+%
Produktkod. 10638463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10638463 100 g Plastflaska -
10569790 500 g Plastflaska 500g
10477090 1 kg Plastflaska 1kg
10073713 5 kg Plast trumma 5kg
11944871 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10638463 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105631000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
1, 4-bensokinon, 99%, C6H4O2, CAS-nummer-106-51-4, 1,4-bensoquin, 1,4-bensokinon, 2,5-cyklohexadien-1,4-dion, bensokinon, kinon, cyklohexadiendon, para-kinon, p-bensoquinon, p-kinon, kinon, 1 kg, 98,5 % min. (Iodometri), 07 609, 100,0, CHEBI:16509, Gul till grön, 1,3100g/ml | CAS: 106-51-4 | C6H4O2 | 108,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-51-4
Molekylformel C6H4O2
Molekylvikt (g/mol) 108.1
MDL-nummer MFCD00001591
InChI-nyckel AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC-namn cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER C1=CC(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Benzoquinone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112 °C till 116 °C
Färg Gul till grön
Densitet 1.3100g/mL, 1.31
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4(=O)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Merck Index 15,8191
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L vatten (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkalier, lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 108.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Benzoquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.