Läs mer
1,4-Bensoquinon-d4, CDN
Produktkod. 30313499
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30313499 0.25 g -
30310931 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313499 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND51940.25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzoquinone-d4
CAS 2237-14-1
Molekylformel C6 D4 O2
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]C1=C([2 H])C(=O)C(=C([2 H])C1=O)[2 H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-1,4-bensoquinon
Molekylvikt (g/mol) 112.12
Formel vikt 112,0462 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet