missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Benzyloxy-3-chlorophenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Benzyloxy-3-chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 800371-67-9 |
| Molekylformel | C17H19ClN2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[3-Chloro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-16-12-15(20-10-8-19-9-11-20)6-7-17(16)21-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12,19H,8-11,13H2 |
| LEDER | Clc1cc(ccc1OCc2ccccc2)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chloro-4-phenylmethoxyphenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.8 |
| Formel vikt | 302.1186 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?