Läs mer
1-(4-Bensyloxi-3-metoxifenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30345716
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30345716 500 mg
1 options
Produktkod. 30345716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB286545500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Molekylformel C16H16O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
LEDER COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(3-metoxi-4-fenylmetoxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Formel vikt 256.1099