Läs mer
1-(4-Bensyloxi-3-metoxifenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 1835-11-6 |
| Molekylformel | C16H16O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(3-metoxi-4-fenylmetoxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vikt | 256.1099 |