Läs mer
1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 43229-01-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H12 Br N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fenticonazole Sulfoxide, 2-Bromo-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(Benzyloxy)-2-nitro-4-(2-bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitro-4-benzyloxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2-bromo-3'-nitroacetophenone |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.17 |
| Visa mer |