Läs mer
1-(4-(Benzyloxy)-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 43229-01-2 |
| Molekylformel | C15 H12 Br N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(Benzyloxy)-2-nitro-4-(2-bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitro-4-benzyloxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2-bromo-3'-nitroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrNO4/c16-9-14(18)12-6-7-15(13(8-12)17(19)20)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9-10H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.1641 |
| Formel vikt | 348.995 |