missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone |
| CAS | 1797982-43-4 |
| Molekylformel | C24H25NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone, 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-2-[(N-phenyl-N-methyl)methylamino]-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO2/c1-19(25(2)17-20-9-5-3-6-10-20)24(26)22-13-15-23(16-14-22)27-18-21-11-7-4-8-12-21/h3-16,19H,17-18H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C(N(C)CC1=CC=CC=C1)C)C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-2-[(N-phenyl-N-methyl)methylamino]-1-propanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.46 |
| Formel vikt | 359.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?