missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Benzylphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Benzylphenyl)ethanone |
| CAS | 782-92-3 |
| Molekylformel | C15H14O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4'-Benzyl-acetophenone, 1-[4-(Phenylmethyl)phenyl]ethanone, (4-Benzylphenyl)(methyl)methanone, 4-Acetyldiphenylmethane, 4'-Benzylacetophenone, NSC 87372 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-12(16)15-9-7-14(8-10-15)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(Cc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-benzylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vikt | 210.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?