missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-Ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester, Mikromol™
Beskrivning
[1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-Ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester |
| CAS | 176515-52-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C32H38N4O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Irinotecan Impurity, RR03/I-03, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H38N4O4/c1-4-23-25-17-22(40-32(39)35-15-11-21(12-16-35)34-13-7-6-8-14-34)9-10-27(25)33-30-26(23)19-36-28(30)18-24(29(37)5-2)20(3)31(36)38/h9-10,17-18,21H,4-8,11-16,19H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(=O)C1=C(C)C(=O)N2Cc3c(CC)c4cc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)ccc4nc3C2=C1 |
| IUPAC-namn | (12-ethyl-8-methyl-9-oxo-7-propanoyl-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl) 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?