missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Dihydrochloride |
| CAS | 83732-56-3 |
| Molekylformel | C11H21N3O . 2HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N3O.2ClH/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14;;/h13H,1-9H2,(H2,12,15);2*1H |
| LEDER | NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?