Läs mer
1,4’-Bipiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Piperidinopiperidine |
| CAS | 4897-50-1 |
| Molekylformel | C10 H20 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, 4-Piperidinopiperidine, [1,4']Bipiperidinyl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2 |
| LEDER | C1CCN(CC1)C2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-piperidin-4-ylpiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.279 |
| Formel vikt | 168.1626 |