Läs mer
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide-d10 |
| CAS | 1330277-11-6 |
| Molekylformel | C11H11D10N3O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide-d10, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine-d10, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine-d10, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic Acid Amide-d10, NSC 76044-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15)/i1D2,2D2,3D2,8D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2(CCNCC2)C(=N)O |
| IUPAC-namn | 4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)piperidine-4-carboximidic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.37 |
| Formel vikt | 221.2312 |