Läs mer
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide |
| CAS | 39633-82-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H21 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-piperidinopiperidine, NSC 76044, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic acid amide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15) |
| LEDER | NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide |
| Visa mer |