Läs mer
1,4-Bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione |
| CAS | 1141931-86-3 |
| Molekylformel | C22H26N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O4/c1-15(17-5-9-19(27-3)10-6-17)23-13-22(26)24(14-21(23)25)16(2)18-7-11-20(28-4)12-8-18/h5-12,15-16H,13-14H2,1-4H3/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(CN1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)C)N([C@H](C3=CC=C(OC)C=C3)C)CC1=O |
| IUPAC-namn | 1,4-bis((S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl)piperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vikt | 382.19 |