Läs mer
1,4-bis(2-hydroxihexafluorisopropyl)bensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024978
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349246 1 g 1g
11439746 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20259.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1992-15-0 | Molekylformel: C12H6F12O2 | Molekylvikt: 410,16 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1992-15-0
Molekylformel C12H6F12O2
Molekylvikt (g/mol) 410.16
MDL-nummer MFCD00042091
InChI-nyckel YTJDSANDEZLYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 2,2'-1,4-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,4-bis perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,4-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,4-benzenedimethanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethy l phenyl propan-2-ol, 2,2'-p-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoro-2-propyl benzene
PubChem CID 631065
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxipropan-2-yl)fenyl]propan-2-ol
LEDER OC(C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Smältpunkt 92 °C till 95 °C
Kokpunkt 100 °C (20 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 410.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.