Läs mer
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)bensen, 97 %
Produktkod. 11447004
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447004 1 g 1g
11457004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21472.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2948-46-1 | C12H18O2 | 194,274 g/mol
1,4-bis(2-hydroxiisopropyl)bensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-bis(2-hydroxiisopropyl)bensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lite löslig i
vatten (2,1 g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2948-46-1
Molekylformel C12H18O2
Molekylvikt (g/mol) 194.274
MDL-nummer MFCD00009827
InChI-nyckel LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol
PubChem CID 18062
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxipropan-2-yl)fenyl]propan-2-ol
LEDER CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Smältpunkt 142 °C till 146 °C
Kokpunkt 167 °C till 168 °C (12 mmHg)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (2,1 g/L) (25 °C).
Formel vikt 194.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.