Läs mer
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene, 99%
Produktkod. 11475643
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475643 5 g 5g
11485643 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13534.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13280-61-0 | C24H22 | 310.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13280-61-0
Molekylformel C24H22
Molekylvikt (g/mol) 310.44
MDL-nummer MFCD00008529
InChI-nyckel QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Synonym 1,4-bis 2-methylstyryl benzene, bis-msb, p-bis o-methylstyryl benzene, benzene, 1,4-bis 2-2-methylphenyl ethenyl, 1,4-di 2-methylstyryl benzene, 1,4-bis 2-methylstyryl benzene bis-msb, benzene, p-bis o-methylstyryl, 1,4-di-2-methylstyryl benzene, 2-menthylstyrene, 1-methyl-2-2-4-2-2-methylphenyl ethenyl phenyl ethenyl benzene
PubChem CID 5378735
IUPAC-namn 1,4-bis[(E)-2-(2-metylfenyl)etenyl]bensen
LEDER CC1=CC=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Smältpunkt 179°C to 184°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2375845
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 310.44
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.