missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinon-7-oxy]butane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinon-7-oxy]butane |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O4/c25-21-9-5-15-3-7-17(13-19(15)23-21)27-11-1-2-12-28-18-8-4-16-6-10-22(26)24-20(16)14-18/h3-4,7-8,13-14H,1-2,5-6,9-12H2,(H,23,25)(H,24,26) |
| Formel vikt | 380.1736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Ser du en mulighed for forbedring?