Läs mer
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 11313206
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313206 100 g 100g
11303206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12508.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2004.30 SEK
    1628.65 SEK / 100g
    Save 375.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 7209-38-3 | C10H24N4 | 200,33 g/mol
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin användes för att funktionalisera naturlig montmorillonit (M) och syntetisk kanemit (K)1.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin användes för att funktionalisera naturlig montmorillonit (M) och syntetisk kanemit (K)1.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7209-38-3
Molekylformel C10H24N4
Molekylvikt (g/mol) 200.33
MDL-nummer MFCD00006161
InChI-nyckel XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 3-aminopropyl piperazine, 1,4-piperazinedipropanamine, 3,3'-piperazine-1,4-diyl bis propan-1-amine, bis aminopropyl piperazine, n,n'-bis 3-aminopropyl piperazine, unii-7gvx6c734b, bapp, ccris 8915, 1,4-di 3-aminopropyl piperazine, 3,3'-piperazine-1,4-diyldipropan-1-amine
PubChem CID 81629
IUPAC-namn 3-[4-(3-aminopropyl)piperazin-1-yl]propan-1-amin
LEDER C1CN(CCN1CCCN)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Smältpunkt 14 °C
Densitet 0.973
Kokpunkt 150 °C till 152 °C (2 mmHg)
Flampunkt 162 °C (323 °F)
Brytningsindex 1.5018
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 111747
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 200.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.