missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Bis(3-chlorophenyl)-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(3-chlorophenyl)-piperazine |
| CAS | 79975-63-6 |
| Molekylformel | C16 H16 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Bis-3-chlorophenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16Cl2N2/c17-13-3-1-5-15(11-13)19-7-9-20(10-8-19)16-6-2-4-14(18)12-16/h1-6,11-12H,7-10H2 |
| LEDER | Clc1cccc(c1)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(3-chlorophenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.22 |
| Formel vikt | 306.0691 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?