Läs mer
1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28Cl2N2.2ClH/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26;;/h1-18,29-30H,19-22H2;2*1H |