Läs mer
1,4-Bis[(4-klorofenyl)fenylmetyl]piperazin, Mikromol™
Beskrivning
1,4-Bis[(4-klorofenyl)fenylmetyl]piperazin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 346451-15-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C30 H28 Cl2 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cetirizine Dihydrochloride Imp. D (EP), Cetirizine Imp. D (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. F (EP), Meclozine Imp. F (EP), 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1,4-Bis(4-chlorobenzhydryl)piperazine, Buclizine Hydrochloride Imp. A (BP), Cetirizine Dihydrochloride Impurity D, Meclozine Dihydrochloride Impurity F, Cetirizine Impurity D, Meclozine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28Cl2N2/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26/h1-18,29-30H,19-22H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 1,4-bis[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin |
| Visa mer |