Läs mer
1,4-Bis[alfa-(4-klorofenyl)benzyl]piperazindihydroklorid, 97 %
Produktkod. 15468606
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468606 250 mg 250mg
15448606 1 g 1g
15458606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63961.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 346451-15-8 | C30H30Cl4N2 | 560,384 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 346451-15-8
Molekylformel C30H30Cl4N2
Molekylvikt (g/mol) 560.384
MDL-nummer MFCD03844641
InChI-nyckel DLEQNCKNBPYHEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine dihydrochloride, cetirizine impurity d, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl-piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine;dihydrochloride
PubChem CID 24720891
IUPAC-namn 1,4-bis[(4-klorfenyl)-fenylmetyl]piperazin;dihydroklorid
LEDER C1CN(CCN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl)C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C=C5)Cl.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis[alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 560.38
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.