missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 539-48-0 |
| Smältpunkt | 60°C to 64°C |
| Kokpunkt | 230°C/13.33 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009821 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,4-Bis(aminomethyl)-benzene, 1,4-Bis(aminomethyl)-benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?