Läs mer
1,4-Bis(benzhydryl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H30N2/c1-5-13-25(14-6-1)29(26-15-7-2-8-16-26)31-21-23-32(24-22-31)30(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,29-30H,21-24H2 |
| Formel vikt | 418.2409 |