Läs mer
1,4-bis(klormetyl)-2,5-dimetoxibensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10466862
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10466862 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10466862 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC03902DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Bis(chloromethyl)-2, 5-dimethoxybenzene
CAS 3752-97-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H12Cl2O2
Linjär formel (CH2Cl)2C6H2(OCH3)2
MDL-nummer MFCD00018881
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-bis chloromethyl-1,4-dimethoxybenzene, benzene, 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxy, 1,4-bis chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene, 1,4-bis-chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene
InChI-nyckel GEUWDCJVDLHSNQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1CCl)OC)CCl
IUPAC-namn 1,4-bis(klormetyl)-2,5-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 235.104
PubChem CID 77357
Formel vikt 235.11
Procent renhet 97%