Läs mer
1,4-Bis(klorometyl)bensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(chloromethyl)benzene |
| CAS | 623-25-6 |
| Molekylformel | C8H8Cl2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,4-Di(chloromethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzyl chloride, p-Bis(chloromethyl)benzene, p-Chloromethylbenzyl chloride, p-Di(chloromethyl)benzene, p-Dichloroxylylenep-Xylene-a,a’-dichloride, p-Xylylene dichloridea,a’-Dichloro-p-xylene, a,a’-Dichloro-p-xylol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| LEDER | ClCc1ccc(CCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(klorometyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.06 |
| Formel vikt | 174.0003 |