Läs mer
1,4-Bis(Methylcarboxy)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(Methylcarboxy)piperazine |
| CAS | 5430-78-4 |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[4-(carboxymethyl)piperazin-1-yl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4/c11-7(12)5-9-1-2-10(4-3-9)6-8(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(carboxymethyl)piperazin-1-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.208 |
| Formel vikt | 202.095 |