Läs mer
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene, 97%
Produktkod. 15413927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413927 1 g 1g
15423927 5 g 5g
15433927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1849-27-0 | C22H14 | 278.354 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1849-27-0
Molekylformel C22H14
Molekylvikt (g/mol) 278.354
MDL-nummer MFCD00160829
InChI-nyckel FPVSTPLZJLYNMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis 2-phenylethynyl benzene, benzene,1,4-bis 2-phenylethynyl, p-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis phenylethynyl benzene #, 1,4-bis 2-phenyl-ethynyl-benzene
PubChem CID 624226
IUPAC-namn 1,4-bis(2-fenyletynyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Smältpunkt 176°C to 178°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 278.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.